Läs mer
Brady™ Post Top
Produktkod. 11796675 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11796675 Rött Varje
11786675 Svart Varje
11706685 Vitt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11796675 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 292248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00 SEK
    87.02 SEK / Paket med 1
    Save 10.98 SEK
    11% Av
I lager
Denna stolptopp är idealisk för att styra och styra gångtrafik. Lämplig för lager, fabriker, kontor etc. Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
  • Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
  • Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Endast topp.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 60 mm
Förpackningsmängd 1 st
Färg Rött
Typ Post Top