Läs mer
Brady™ Stolpe och trekantig plastbas
Produktkod. 11751316
Färg:
Rött
Rött på vitt
Svart och gul randig
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11751316
Brand: Brady™ 292240
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stolpen och den triangulära plastbasen är idealisk för att styra och styra gångtrafik. Lämplig för lager, fabriker, kontor etc. Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna. Inkluderar stolpe och trekantig plastbas (ingen cement).
  • Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
  • Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
  • Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Stolpe och trekantig plastbotten (ingen cement).
Specifikationer
Alternativt artikelnummer BRADYPOST& INGEN CEMENTBAS SKRIKA/BLK
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Höjd (engelska) 35,43 tum.
Höjd (metrisk) 900 mm
Förpackningsmängd 4 Pk.
Form Triangulär bas
Färg Svart och gul randig
Typ Post with Triangular Plastic Base