Läs mer
Brady™ Stolpe och trekantig plastbas
Produktkod. 11781306 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Rött på vitt
Svart och gul randig
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11781306 Rött 1 paket
11701316 Vitt 1 paket
11731316 Rött på vitt 1 paket
11751316 Svart och gul randig 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11781306 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 292233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00 SEK
    1331.19 SEK / Paket med 1
    Save 173.81 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 28-10-2026
Stolpen och den triangulära plastbasen är idealisk för att styra och styra gångtrafik. Lämplig för lager, fabriker, kontor etc. Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna. Inkluderar stolpe och trekantig plastbas (ingen cement).
  • Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
  • Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
  • Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Stolpe och trekantig plastbotten (ingen cement).
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Höjd (engelska) 3 ft.
Höjd (metrisk) 1.22 m
Förpackningsmängd 4 Pk.
Form Triangulär bas
Bredd (engelska) 11,4 tum
Bredd (metrisk) 290 mm
Färg Rött
Material Plast