Läs mer
Brady™ Stolpe och trekantig plastbas
Produktkod. p-8006770
Färg:
Rött
Rött på vitt
Svart och gul randig
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11781306
Brand: Brady™ 292233
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stolpen och den triangulära plastbasen är idealisk för att styra och styra gångtrafik. Lämplig för lager, fabriker, kontor etc. Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna. Inkluderar stolpe och trekantig plastbas (ingen cement).
  • Idealisk för att styra och styra gångtrafik.
  • Lämplig för lager, fabriker, kontor mm.
  • Kedjor och band kan fästas på de kraftiga 900 mm stolparna.
  • Stolpe och trekantig plastbotten (ingen cement).
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Höjd (engelska) 3 ft.
Höjd (metrisk) 1.22 m
Förpackningsmängd 4 Pk.
Form Triangulär bas
Bredd (engelska) 11,4 tum
Bredd (metrisk) 290 mm
Färg Rött
Material Plast
Typ Base