Läs mer
Notrax Hållning Mat™ Anti-trötthetsmatta för sittande-stående skrivbord
Produktkod. 17712498
Change view
Längd (metrisk):
70 cm
99 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17712498 99 cm
17702498 70 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17712498 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 426S9951GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    929.25 SEK
    804.92 SEK / Paket med 1
    Save 124.33 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
Hållningen Mat™ Anti-trötthetsmatta för sittande-stående-bord är en exceptionellt mjuk och bekväm anti-utmattningsmatta för stående arbetare i huvudsakligen statiska positioner med begränsad rörelse i sidled, vilket gör den idealisk för sitt-stå-bord och enskilda stående arbetsstationer.
  • Exceptionellt mjuka och bekväma anti-utmattningsmattor för stående arbetare i huvudsakligen statiska positioner med begränsad rörelse i sidled, vilket gör den idealisk för sittande-stå-bord och individuella stående arbetsstationer
  • Återhämtningen av skummet resulterar i en energigivande studseffekt som stimulerar automatiska balanskontroller för att förbättra hållningen och konstanta mikrorörelser för att upprätthålla blodflödet
  • Den idealiska anti-utmattningsmattan för justerbara skrivbord som kombinerar stil och komfort främst för stationära positioner, vilket gör den idealisk för sittande-stå-bord och stående arbetsstationer
  • Ett inbyggt handtag gör den lätt att bära eller hänga upp när den inte används
Specifikationer
Mått (L x B) 99 x 51 cm
Färg Grå
Längd (engelska) 3.2 ft.
Längd (metrisk) 99 cm
Material Polypropen, PVC
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 51 cm