Läs mer
Notrax Hållning Mat™ Anti-trötthetsmatta för sittande-stående skrivbord
Längd (metrisk):
70 cm
99 cm
Beskrivning
- Exceptionellt mjuka och bekväma anti-utmattningsmattor för stående arbetare i huvudsakligen statiska positioner med begränsad rörelse i sidled, vilket gör den idealisk för sittande-stå-bord och individuella stående arbetsstationer
- Återhämtningen av skummet resulterar i en energigivande studseffekt som stimulerar automatiska balanskontroller för att förbättra hållningen och konstanta mikrorörelser för att upprätthålla blodflödet
- Den idealiska anti-utmattningsmattan för justerbara skrivbord som kombinerar stil och komfort främst för stationära positioner, vilket gör den idealisk för sittande-stå-bord och stående arbetsstationer
- Ett inbyggt handtag gör den lätt att bära eller hänga upp när den inte används
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 70 x 52 cm |
| Färg | Grå |
| Längd (engelska) | 2.3 ft. |
| Längd (metrisk) | 70 cm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 52 cm |