Läs mer
Notrax Hållningsmatta Classic™ Anti-utmattningsmattor för stående arbetare
Produktkod. 17732128
Change view
Längd (metrisk):
60 cm
102 cm
152 cm
177 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17732128 60 cm
17752128 102 cm
17762128 152 cm
17742128 177 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17732128 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 425S2024BL
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Notrax Posture Mat - Exceptionellt mjuka och bekväma anti-utmattningsmattor för stående arbetare i huvudsakligen statiska positioner med begränsad rörelse i sidled vilket gör den idealisk för sitt-stå-bord och individuella stående arbetsstationer.
  • Exceptionellt mjuka och bekväma anti-utmattningsmattor för stående arbetare i huvudsakligen statiska positioner med begränsad rörelse i sidled vilket gör den idealisk för sittande-stå-bord och individuella stående arbetsstationer
  • Återhämtningen av skummet resulterar i en energigivande studseffekt som stimulerar automatiska balanskontroller för att förbättra hållningen och konstanta mikrorörelser för att upprätthålla blodflödet
  • Tillverkat av ett hållbart skum med slutna celler som är känt för sin ultimata komfort och livslängdsegenskaper, det naturligt fjädrande materialet formar sig efter foten för att sprida vikten och minska tryckpunkterna från det hårda golvet under.
  • Alla fyra sidorna har fasade kanter för att minimera snubbelriskerna
  • Lösläggning utan installation krävs
Specifikationer
Färg Svart
Längd (engelska) 2 ft.
Längd (metrisk) 60 cm
Material Gummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 51 cm