Läs mer
Potaska, sulfurerad, S 11,8 % min som sulfid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11394308
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394308 100 g 100g
11384308 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041550.22
Request Bulk or Custom Format
Blandning bestående av kaliumpolysulfider och kaliumtiosulfat
Potaska används i svart/brun patina (koppar, mässing, brons). Dess användning inkluderar dekorativa färgeffekter på koppar, mässing, brons och nickel. Sulfurerad kaliumklorid har använts vid behandling av akne och andra hudsjukdomar, vanligtvis i form av en lotion med zinksulfat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39365-88-3
Molekylformel K4O3S3
Molekylvikt (g/mol) 300.57
MDL-nummer MFCD00064604
InChI-nyckel YFKFGPGTVQHNEF-UHFFFAOYSA-L
Synonym potash, sulfurated, sulfurated potash, potash, sulfurated usp, liver of sulfur, 2k.k2s.so32, potash sulfurated liver of sulfur, dipotassium hypo potassium sulfide, potash, sulfurated, s as sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide, dipotassium thiosulfate mixture with potassium sulfide k2sx
PubChem CID 56842985
IUPAC-namn tetrakalium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;sulfanid
LEDER [S--].[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potash
Namnnotering Mixture composed of potassium polysulfides and potassium thiosulfate
Färg Klart
Fysisk form Chunks
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall S 11.8% min as sulfide
Löslighetsinformation Soluble in water
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Utseende Green chunks
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potash, sulfated
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.