Learn More
Potassium 2,2'-((2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Potassium 2,2'-((2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate |
| CAS | 25102-12-9 |
| Molekylformel | C10H18K2N2O10 |
| MDL-nummer | MFCD00150036 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | O=C([O-])CN(CC([O-])=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O.[H]O[H].[H]O[H].[K+].[K+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.45 |
| Procent renhet | 98% |