missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Potassium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate |
| CAS | 71592-16-0 |
| Molekylformel | C3 H F4 O2 . K |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F4O2.K/c4-1(5)3(6,7)2(8)9;/h1H,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)F |
| IUPAC-namn | potassium;2,2,3,3-tetrafluoropropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.131 |
| Formel vikt | 183.955 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?