Läs mer
Kalium 2-etylhexanoat, 99,9 % (metallbas), 75 % med tomvikt av soln.
Produktkod. 11343538
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343538 2 g 2g
11333538 10 g 10g
11323538 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11343538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039163.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3164-85-0 | C8H15KO2 | 182,30 g/mol
Används för att omvandla tert-butylammmoniumsaltet av klavulansyra till kaliumklavulanat eller klavulanatkalium. Används även som katalysator för polyuretansystem (skum) och för omättade polyesterhartssystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3164-85-0
Molekylformel C8H15KO2
Molekylvikt (g/mol) 182.30
MDL-nummer MFCD00045896
InChI-nyckel ZUFQCVZBBNZMKD-UHFFFAOYNA-M
PubChem CID 23669619
LEDER [K+].CCCCC(CC)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 2-ethylhexanoate
Odör Kännetecken
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel K[OOCCH(C2H5)C4H9]
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN1993
Synonym potassium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt, 2-ethylhexanoic acid potassium salt, 2-ethylhexanoic acid, potassium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt 1:1, potassium2-ethylhexanoate, dsstox_cid_7525, dsstox_rid_78488, dsstox_gsid_27525, ksc493c3p
Löslighetsinformation Delvis blandbar med vatten.
IUPAC-namn kalium;2-etylhexanoat
Formel vikt 182.3
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 75% w/w soln.
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk