Läs mer
Potassium 2-ethylhexanoate hydrate, 95%
Produktkod. 11388228
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388228 5 g 5g
11398228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039440.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3164-85-0 | C8H15KO2 | 182.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3164-85-0
Molekylformel C8H15KO2
Molekylvikt (g/mol) 182.30
MDL-nummer MFCD00045896
InChI-nyckel ZUFQCVZBBNZMKD-UHFFFAOYNA-M
PubChem CID 23669619
LEDER [K+].CCCCC(CC)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 2-ethylhexanoate hydrate
Odör Odorless
Linjär formel K[OOCCH(C2H5)C4H9]·xH2O
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Synonym potassium 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt, 2-ethylhexanoic acid potassium salt, 2-ethylhexanoic acid, potassium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt 1:1, potassium2-ethylhexanoate, dsstox_cid_7525, dsstox_rid_78488, dsstox_gsid_27525, ksc493c3p
IUPAC-namn kalium;2-etylhexanoat
Formel vikt 182.30 (Anhydrous)
Procent renhet 95%
Fysisk form Lump or Semiliquid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.