Läs mer
Potassium 2-hydroxy-4-methoxybenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium 2-hydroxy-4-methoxybenzoate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4.K/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 205.9981 |