missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Potassium 2-Iodobenzenesulfonate (>85%), TRC

Produktkod. 30179523
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179523 5 g
30179400 1 g
30179412 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6380035G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 649698-93-1
Molekylformel C6 H5 I O3 S . K
Molekylvikt (g/mol) 323.17
Synonym 2-Iodobenzenesulfonic Acid Potassium Salt
IUPAC-namn potassium;2-iodobenzenesulfonate
LEDER [K].O=S(=O)(O)C=1C=CC=CC1I

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Potassium 2-Iodobenzenesulfonate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H5IO3S.K/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10;/h1-4H,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Formel vikt 321.8563
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.