Läs mer
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11946081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11946081 5 g 5g
11926081 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11946081 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444850050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 850623-64-2
Molekylformel C6H4BF3KNO2
Molekylvikt (g/mol) 229.01
InChI-nyckel DZHYOFKWMHZKBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2-nitrophenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 2-nitrophenyl borate, potassium trifluoro 2-nitrophenyl boranuide, potassium trifluoro-2-nitrophenyl boranuide, potassium 2-nitrophenyltrifluoroborate, amtb936, potassium ion trifluoro 2-nitrophenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-2-nitrophenyl boranuide
PubChem CID 2782854
IUPAC-namn potassium;trifluoro-(2-nitrophenyl)boranuide
LEDER [B-](C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-])(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Smältpunkt 226°C to 228°C
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 229.01
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.