Läs mer
Potassium 2-(oxiran-2-yl)ethyltrifluoroborate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium 2-(oxiran-2-yl)ethyltrifluoroborate |
| CAS | 608140-72-3 |
| Molekylformel | C4 H7 B F3 O . K |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BF3O.K/c6-5(7,8)2-1-4-3-9-4;/h4H,1-3H2;/q-1;+1 |
| LEDER | [K+].F[B-](F)(F)CCC1CO1 |
| IUPAC-namn | potassium;trifluoro-[2-(oxiran-2-yl)ethyl]boranuide |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.002 |
| Formel vikt | 178.018 |