Läs mer
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate, 98%
Produktkod. 11495680
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495680 1 g 1g
11405690 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495680 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25930.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 329976-74-1 | C8H9BF3K | 212.064 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329976-74-1
Molekylformel C8H9BF3K
Molekylvikt (g/mol) 212.064
MDL-nummer MFCD09039257
InChI-nyckel SOZVPVAYKGJPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium phenethyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenethyl borate, potassium trifluoro 2-phenylethyl boranuide, pubchem11290, potassiumphenethyltrifluoroborate, trifluoropotassiophenethylboron v, potassium 2-phenethyltrifluoroborate, potassium 2-phenylethyltrifluoroborate, potassium trifluoro 1-phenylethyl borate
PubChem CID 23697312
IUPAC-namn kalium;trifluoro(2-fenyletyl)boranuid
LEDER [B-](CCC1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate
Smältpunkt 173 °C till 175 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.