Läs mer
Potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate |
| CAS | 868-14-4 |
| Molekylformel | C4H5KO6 |
| MDL-nummer | MFCD00065392 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[K+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.18 |
| Procent renhet | 98% |