Läs mer
Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, 99%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate |
| CAS | 299-27-4 |
| Molekylformel | C6H11KO7 |
| MDL-nummer | MFCD00064211 |
| Kvantitet | 1 kg |
| LEDER | O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.[K+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.25 |
| Procent renhet | 99% |