Läs mer
Potassium 3,4-dichlorophenyltrifluoroborate, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15449977
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449977 5 g 5g
15439977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15449977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53219.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 850623-68-6
Molekylformel C6H3BCl2F3K
Molekylvikt (g/mol) 252.894
MDL-nummer MFCD04115763
InChI-nyckel RTZOKQYJVLRZFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3,4-dichlorophenyl trifluoroborate, potassium 3,4-dichlorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3,4-dichlorophenyltrifluoroborate, c6h3bcl2f3.k, potassium 3,4-dichlorophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3,4-dichlorophenyl trifluoroboranuide, potassium 3,4-dichlorophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3,4-dichlorophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 44717229
IUPAC-namn potassium;(3,4-dichlorophenyl)-trifluoroboranuide
LEDER [B-](C1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 3,4-dichlorophenyltrifluoroborate
Smältpunkt 178°C to 180°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 252.9
Procent renhet 96%