Läs mer
Potassium (3-Aminophenyl)trifluoroborate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium (3-Aminophenyl)trifluoroborate |
| CAS | 1160186-73-1 |
| Molekylformel | C6H6BF3KN |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Potassium (3-Aminophenyl)trifluoroboranuide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BF3N.K/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5;/h1-4H,11H2;/q-1;+1 |
| LEDER | [K+].Nc1cccc(c1)[B-](F)(F)F |
| IUPAC-namn | potassium;(3-aminophenyl)-trifluoroboranuide |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.02 |
| Formel vikt | 199.0182 |