Läs mer
Kalium 3-bromofenyltrifluoroborat, 97 %
Produktkod. 11394845
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394845 1 g 1g
11304855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17966.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 374564-34-8 | C6H4BBrF3K | 262,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374564-34-8
Molekylformel C6H4BBrF3K
Molekylvikt (g/mol) 262.91
MDL-nummer MFCD02093977
InChI-nyckel NIDYRVJZTADCGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3-bromophenyl trifluoroborate, potassium 3-bromophenyltrifluoroborate, potassium 3-bromophenyl trifluoroboranuide, amtb081, potassium 3-bromophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3-bromophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-bromophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3-bromophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 23677642
IUPAC-namn kalium;(3-bromfenyl)-trifluorboranid
LEDER [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 3-bromophenyltrifluoroborate
Smältpunkt 178°C to 182°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 262.91
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.