Läs mer
Potassium 3-carboxyphenyltrifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15428387
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15428387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51885.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 850313-91-6
Molekylformel C7H5BF3KO2
Molekylvikt (g/mol) 228.019
MDL-nummer MFCD07784423
InChI-nyckel LKEMWADDENRLDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3-carboxyphenyltrifluoroborate, potassium 3-carboxyphenyl trifluoroborate, potassium 3-carboxyphenyl trifluoroboranuide, pubchem11349, amtb109, potassium 3-carboxyphenyltrifluoroborat, potassium 3-carboxyphenyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 23682740
IUPAC-namn potassium;(3-carboxyphenyl)-trifluoroboranuide
LEDER [B-](C1=CC(=CC=C1)C(=O)O)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 3-carboxyphenyltrifluoroborate
Kvantitet 5 g
Formel vikt 228.02
Procent renhet 95%