Läs mer
Potassium (3-chlorophenyl)trifluoroborate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium (3-chlorophenyl)trifluoroborate |
| CAS | 411206-75-2 |
| Molekylformel | C6H4BClF3K |
| MDL-nummer | MFCD04115754 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | F[B-](F)(C1=CC=CC(Cl)=C1)F.[K+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.45 |
| Procent renhet | 97% |