Läs mer
Potassium 3-cyanophenyltrifluoroborate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15469417
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469417 5 g 5g
15459417 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52671.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 850623-46-0
Molekylformel C7H4BF3KN
Molekylvikt (g/mol) 209.02
MDL-nummer MFCD04115744
InChI-nyckel STQLGUGARUCKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3-cyanophenyl trifluoroborate, potassium 3-cyanophenyltrifluoroborate, potassium 3-cyanophenyl trifluoroboranuide, amtb705, trifluoro 3-cyanophenyl potassioboron v, potassium 3-cyanophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3-cyanophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-cyanophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3-cyanophenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 23716868
LEDER [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(=CC=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 3-cyanophenyltrifluoroborate
Smältpunkt 196°C to 200°C
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn potassium;(3-cyanophenyl)-trifluoroboranuide
Formel vikt 209.02
Procent renhet 95%