Läs mer
Kalium 3-jodfenyltrifluorborat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11422210
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422210 5 g 5g
11412210 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11422210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29009.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1189097-36-6 | Molekylformel: C6H4BF3IK | Molekylvikt: 309,91 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189097-36-6
Molekylformel C6H4BF3IK
Molekylvikt (g/mol) 309.91
MDL-nummer MFCD09800739
InChI-nyckel OREURDWJZUTVFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 3-iodophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 3-iodophenyl boranuide, amtb082
PubChem CID 46738067
IUPAC-namn kalium;trifluoro-(3-jodfenyl)boranuid
LEDER [K+].F[B-](F)(F)C1=CC(I)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 3-iodophenyltrifluoroborate
Smältpunkt 202 °C till 204 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 309.9
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.