Läs mer
Kalium 4-karboxybensensulfonat, TRC
Produktkod. 30410016
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30410016 5 g
1 options
Produktkod. 30410016 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP5399605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 4-Carboxybenzenesulfonate
CAS 5399-63-3
Molekylformel C7H5KO5S
Kvantitet 5 g
Synonym Monopotassium 4-Sulfobenzoate, 4-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, p-Sulfobenzoic Acid Monopotassium Salt, Potassium 4-Sulfobenzoate
InChI formel InChI=1S/C7H6O5S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
LEDER [K+].OC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn kalium; 4-karboxybensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 240.27
Formel vikt 239.9495