Läs mer
Kalium 4-fluorfenyltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378596
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378596 5 g 5g
11368596 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17655.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 192863-35-7 | C6H4BF4K | 202 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 192863-35-7
Molekylformel C6H4BF4K
Molekylvikt (g/mol) 202
MDL-nummer MFCD01318170
InChI-nyckel PXKNUQDMYBUYSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-fluorophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-fluorophenyl borate, potassium trifluoro 4-fluorophenyl boranuide, potassium 4-fluorophenyl trifluoroborate, 4-fluorophenyl-trifluoroborate potassium salt, 4-fluorophenyltrifluoroboric acid potassium salt, 4-fluorobenzenetrifluoroboric acid potassium salt, pubchem11422, potassiotrifluoro 4-fluorophenyl boron v, potassium trifluoro-4-fluorophenyl boranuide
PubChem CID 23677644
IUPAC-namn kalium;trifluoro-(4-fluorfenyl)boranuid
LEDER [B-](C1=CC=C(C=C1)F)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 4-fluorophenyltrifluoroborate
Smältpunkt 290°C to 292°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 7783544
Formel vikt 202
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.