Läs mer
Potassium 4-formylphenyltrifluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11344855
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11344855
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17969.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
It is employed in the synthesis of unsaturated organotrifluoroborates via Wittig and Horner-Wadsworth-Emmons Olefination.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Air sensitive. Store away from air and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374564-36-0
Molekylformel C7H5BF3KO
Molekylvikt (g/mol) 212.02
MDL-nummer MFCD02093980
InChI-nyckel PEWVRVCGAOIWBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-formylphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-formylphenyl borate, potassium 4-formylphenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 4-formylphenyl boranuide, potassium trifluoro-4-formylphenyl boranuide, pubchem11346, amtb083, potassium trifluoro 4-formylphenyl borate 1-, potassium ion trifluoro 4-formylphenyl boranuide
PubChem CID 23697319
IUPAC-namn potassium;trifluoro-(4-formylphenyl)boranuide
LEDER [B-](C1=CC=C(C=C1)C=O)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 4-formylphenyltrifluoroborate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 212.02
Procent renhet 97%