Läs mer
Potassium 4-Guaiacolsulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium 4-Guaiacolsulfonate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O5S.K/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8;/h2-4,8H,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 241.9651 |