Läs mer
Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate, 96%
Produktkod. 11492130
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11492130 1 g 1g
11402140 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492130 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28758.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 912350-00-6 | C6H4BF3IK | 309.906 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 912350-00-6
Molekylformel C6H4BF3IK
Molekylvikt (g/mol) 309.906
MDL-nummer MFCD09800738
InChI-nyckel WTXNSBOVCAXUGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-iodophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-iodophenyl boranuide, amtb080, potassium trifluoro 4-iodophenyl borate 1-
PubChem CID 23688160
IUPAC-namn kalium;trifluoro-(4-jodfenyl)boranuid
LEDER [B-](C1=CC=C(C=C1)I)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
Smältpunkt 297°C to 299°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 309.9
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.