Läs mer
Kalium 4-metoxyfenyltrifluoroborat, 95 %
Produktkod. 11367179
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367179 5 g 5g
11357179 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367179 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27384.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 192863-36-8 | C7H7BF3KO | 214,036 g/mol
Den appliceras i Suzuki Cross-Coupling med hjälp av organotrifluorborater som potenta borsyrasurrogat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den appliceras i Suzuki Cross
-Coupling med hjälp av organotrifluorborater som potenta borsyrasurrogat.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 192863-36-8
Molekylformel C7H7BF3KO
Molekylvikt (g/mol) 214.036
MDL-nummer MFCD04112717
InChI-nyckel XNYMCUFKZHRYID-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium trifluoro 4-methoxyphenyl borate, potassium 4-methoxyphenyl trifluoroborate, potassium 4-methoxyphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-methoxyphenyl boranuide, pubchem11347, amtb103, potassum 4-methoxyphenyl trfluoroborate, trifluoro 4-methoxyphenyl potassioboron v, potassium trifluoro-4-methoxyphenyl boranuide
PubChem CID 23683762
IUPAC-namn kalium;trifluoro-(4-metoxifenyl)boranuid
LEDER [B-](C1=CC=C(C=C1)OC)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 4-methoxyphenyltrifluoroborate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214.04
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.