Läs mer
Kalium 4-metylfenyltrifluoroborat, 98 %
Produktkod. 11378546
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378546 1 g 1g
11388546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17604.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 216434-82-1 | C7H7BF3K | 198,037 g/mol
I Suzuki Cross-Coupling används organotrifluorborater som potenta borsyrasurrogat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
I Suzuki Cross-Coupling används organotrifluorborater som potenta borsyrasurrogat.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 216434-82-1
Molekylformel C7H7BF3K
Molekylvikt (g/mol) 198.037
MDL-nummer MFCD01318171
InChI-nyckel KRWDYXJWQBTBAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium p-tolyltrifluoroborate, potassium trifluoro p-tolyl borate, potassium 4-methylphenyl trifluoroborate, potassium 4-methylphenyltrifluoroborate, potassium trifluoro 4-methylphenyl boranuide, 4-methylphenyltrifluoroboric acid potassium salt, pubchem11452, trifluoro 4-methylphenyl potassioboron v, potassium trifluoro p-tolyl boranuide, potassium trifluoro-4-methylphenyl boranuide
PubChem CID 23682258
IUPAC-namn kalium;trifluoro-(4-metylfenyl)boranuid
LEDER [B-](C1=CC=C(C=C1)C)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 4-methylphenyltrifluoroborate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 8290098
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 198.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.