Läs mer
Potassium 4-n-butoxyphenyltrifluoroborate, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15440366
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15440366
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53092.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 850623-61-9
Molekylformel C10H13BF3KO
Molekylvikt (g/mol) 256.117
MDL-nummer MFCD04115755
InChI-nyckel UEVIEKRZQJRPGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-butoxyphenyl trifluoroborate, potassium 4-butoxyphenyltrifluorate, potassium 4-butoxyphenyl trifluoroboranuide, potassium 4-n-butoxyphenyl trifluorate, potassium 4-n-butoxyphenyl trifluoroborate, potassium 4-butoxyphenyl-trifluoroboranuide, potassium 4-butoxyphenyl trifluoro borate 1-, potassium 4-n-butoxyphenyltrifluoroborate, potassium ion 4-butoxyphenyl trifluoroboranuide, potassium 4-butoxyphenyl-tris fluoranyl boranuide
PubChem CID 44717219
IUPAC-namn potassium;(4-butoxyphenyl)-trifluoroboranuide
LEDER [B-](C1=CC=C(C=C1)OCCCC)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 4-n-butoxyphenyltrifluoroborate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 256.12
Procent renhet 96%