Läs mer
Potassium 4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15439205
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439205 5 g 5g
15429205 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439205 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51150.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 912350-01-7
Molekylformel C13H10BF3KNO
Molekylvikt (g/mol) 303.133
MDL-nummer MFCD11977719
InChI-nyckel KWNGJSAKNIGTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-phenylaminocarbonyl phenyltrifluoroborate, potassium 4-phenylamino-1-carbonyl phenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 4-phenylcarbamoyl phenyl boranuide, amtb167, potassium trifluoro 4-phenylcarbamoyl phenyl borate 1-
PubChem CID 23680020
IUPAC-namn potassium;trifluoro-[4-(phenylcarbamoyl)phenyl]boranuide
LEDER [B-](C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 4-(phenylaminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Smältpunkt >250°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 303.13
Procent renhet 97%