missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Potassium 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]tetrazol-1-yl]methyl-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]tetrazolide, Mikromol™
Beskrivning
Potassium 5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-[5-[4'-[[2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]tetrazol-1-yl]methyl-1H-imidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-yl]tetrazolide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[4'-({2-Butyl-5-[(5-{4'-[(2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl}-1H-tetrazol-1-yl)methyl]-4-chloro-1H-imidazol-1-yl}methyl)biphenyl-2-yl]tetrazol, potassium salt |
| CAS | 212316-86-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-[4'-({2-Butyl-5-[(5-{4'-[(2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]biphenyl-2-yl}-1H-tetrazol-1-yl)methyl]-4-chloro-1H-imidazol-1-yl}methyl)biphenyl-2-yl]tetrazol, potassium salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C44 H43 Cl2 N12 O . K |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Losartan Related Compound D |
| InChI formel | InChI=1S/C44H43Cl2N12O.K/c1-3-5-15-39-47-41(45)37(56(39)25-29-17-21-31(22-18-29)33-11-7-9-13-35(33)43-49-52-53-50-43)27-58-44(51-54-55-58)36-14-10-8-12-34(36)32-23-19-30(20-24-32)26-57-38(28-59)42(46)48-40(57)16-6-4-2;/h7-14,17-24,59H,3-6,15-16,25-28H2,1-2H3;/q-1;+1 |
| LEDER | [K+].CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnnn4Cc5c(Cl)nc(CCCC)n5Cc6ccc(cc6)c7ccccc7c8nnn[n-]8 |
| IUPAC-namn | potassium;[2-butyl-3-[[4-[2-[1-[[2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1,2,3-triaza-4-azanidacyclopenta-2,5-dien-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methyl]tetrazol-5-yl]phenyl]phenyl]methyl]-5-chloroimidazol-4-yl]methanol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?