Läs mer
Potassium 5-(9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)tetrazol-2-ide, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31018280
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31018280 250 mg
31016999 5 g
31015610 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31018280 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD146902250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium 5-(9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)tetrazol-2-ide
CAS 100299-08-9
Molekylformel C10H7KN6O
MDL-nummer MFCD01690051
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C1C(C2=N[N-]N=N2)=CN=C3N1C=CC=C3C.[K+]
Molekylvikt (g/mol) 266.30
Procent renhet 98%