Läs mer
Melford Kaliumacetat
Produktkod. 30018711
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30018711 1 kg -
30018712 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018711 Leverantör Melford Leverantörsnummer P420001000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
I forskningslaboratorier används kaliumacetat för olika ändamål.
I forskningslaboratorier används kaliumacetat för olika ändamål. Det används ofta i nukleinsyrareningsförfaranden, såsom RNA-extraktion, där det hjälper till att fälla ut nukleinsyror från lösningen.
Kaliumacetat används också i proteinreningstekniker, såsom ammoniumsulfatfällning, för att selektivt fälla ut proteiner från lösning baserat på deras löslighetsegenskaper.
Dessutom används kaliumacetat som ett buffertmedel i biokemiska analyser och cellodlingsmedia. Dess buffringskapacitet hjälper till att upprätthålla en stabil pH-miljö, vilket är avgörande för många enzymatiska reaktioner och cellodlingsprocesser
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Acetate
CAS 127-08-2
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C2H3O2K