Läs mer
Kaliumacetat, ≥99,0 %, ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15622340
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15622340 100 g Poly flaska 100g
15642340 500 g Poly flaska 500g
15632340 2.5 kg Polyflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15622340 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 236497100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 SEK
    535.40 SEK / 100g
    Save 49.60 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 99,0 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-08-2
Molekylformel C2H3KO2
Molekylvikt (g/mol) 98.142
MDL-nummer MFCD00012458
InChI-nyckel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-namn kalium;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Acetate
Smältpunkt 292 °C
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Förpackning Poly flaska
Densitet 1,57 g/kubikcentimeter vid 25 °C
Linjär formel CH3COOK
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595449
Löslighetsinformation Löslig i vatten, 98,2 g/L vid 20 °C
Formel vikt 98,14 g/mol
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet ACS-reagens