Läs mer
Kaliumacetat,≥ 99 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11436601 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436601 100 g 100g
11456601 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436601 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219484380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    525.80 SEK / 100g
    Save 26.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 127-08-2
Molekylformel C2H3KO2
Molekylvikt (g/mol) 98.142
InChI-nyckel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-namn kalium;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Acetate
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 98.14
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molecular Biology