Läs mer
Kaliumacetat, 99 %
Produktkod. 11447797
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447797 2500 g 2500g
11437797 500 g 500g
11457797 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16321.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    1259.65 SEK / 2500g
    Save 250.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98,142 g/mol
Kaliumacetat används som avisningsmedel för att avlägsna snö och is från ytan och betraktas som en ersättning för kalciumklorid eller magnesiumklorid. Det används som livsmedelstillsats, som buffert i biologisk forskning, som släckningsmedel som används i brandsläckare av klass K och som katalysator för framställning av polyuretanpolymerer. Det används för utfällning av dodecylsulfatbundna proteiner, och därigenom avlägsnande av proteiner från DNA. Det spelar en viktig roll för att bevara vävnader, fixering och mumifiering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kaliumacetat används som avisningsmedel för att avlägsna snö och is från ytan och anses vara en ersättning för kalciumklorid eller magnesiumklorid. Det används som livsmedelstillsats, som buffert i biologisk forskning, som släckningsmedel som används i brandsläckare av klass K och som katalysator för framställning av polyuretanpolymerer. Det används för utfällning av dodecylsulfatbundna proteiner, och därigenom avlägsnande av proteiner från DNA. Det spelar en viktig roll för att bevara vävnader, fixering och mumifiering.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol och ammoniak. Olösligt i aceton och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-08-2
Molekylformel C2H3KO2
Molekylvikt (g/mol) 98.142
MDL-nummer MFCD00012458
InChI-nyckel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-namn kalium;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium acetate
Smältpunkt 292 °C
Densitet 1.57
Kvantitet 2500 g
Beilstein 3595449
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7605
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och ammoniak. Olöslig i aceton och eter.
Formel vikt 98.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.