Läs mer
Kaliumacetat, 99 %
Beskrivning
Kaliumacetat används som avisningsmedel för att avlägsna snö och is från ytan och betraktas som en ersättning för kalciumklorid eller magnesiumklorid. Det används som livsmedelstillsats, som buffert i biologisk forskning, som släckningsmedel som används i brandsläckare av klass K och som katalysator för framställning av polyuretanpolymerer. Det används för utfällning av dodecylsulfatbundna proteiner, och därigenom avlägsnande av proteiner från DNA. Det spelar en viktig roll för att bevara vävnader, fixering och mumifiering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumacetat används som avisningsmedel för att avlägsna snö och is från ytan och anses vara en ersättning för kalciumklorid eller magnesiumklorid. Det används som livsmedelstillsats, som buffert i biologisk forskning, som släckningsmedel som används i brandsläckare av klass K och som katalysator för framställning av polyuretanpolymerer. Det används för utfällning av dodecylsulfatbundna proteiner, och därigenom avlägsnande av proteiner från DNA. Det spelar en viktig roll för att bevara vävnader, fixering och mumifiering.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol och ammoniak. Olösligt i aceton och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Luft- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium acetate |
| Smältpunkt | 292 °C |
| Densitet | 1.57 |
| Kvantitet | 10,000 g |
| Beilstein | 3595449 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,7605 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol och ammoniak. Olöslig i aceton och eter. |
| Formel vikt | 98.15 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.