Läs mer
Kaliumacetat, ACS, 99% min
Produktkod. 11356798
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
5 x 2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356798 100 g 100g
11346798 500 g 500g
11366798 2 kg 2kg
11376798 5 x 2 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11356798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013449.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98,142 g/mol
Kaliumacetat används som avisningsmedel för att ta bort snö och is från ytan och anses vara en ersättning för kalciumklorid eller magnesiumklorid. Det används som livsmedelstillsats; som en buffert i biologisk forskning; som släckmedel som används i brandsläckare av klass K och som katalysator för framställning av polyuretanpolymerer. Det används för utfällning av dodecylsulfatbundna proteiner och därigenom avlägsnande av proteiner från DNA. Det spelar en viktig roll för att bevara vävnader, fixering och mumifiering. .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-08-2
Molekylformel C2H3KO2
Molekylvikt (g/mol) 98.142
MDL-nummer MFCD00012458
InChI-nyckel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-namn kalium;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium acetate
Smältpunkt 292 °C
Namnnotering För ACS-analys
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99% min
Beilstein 3595449
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och ammoniak. Olöslig i aceton och eter.
Formel vikt 98.15
Kvalitet ACS-reagens
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.57 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.