Beskrivning
Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med konsistens, renhet och noggrannhet säkerställd
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium acetate |
| CAS | 127-08-2 |
| Molekylformel | C2H3KO2 |
| InChI-nyckel | SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [K+].CC([O-])=O |
| IUPAC-namn | kaliumacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.14 |
| Kvantitet | 25 kg |