Läs mer
Kaliumacetat, BAKARE ANALYZED™ ACS-reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15568064 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15568064 2.5 kg Polyflaska 2.5kg
1 options
Produktkod. 15568064 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 291205
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Acetate
CAS 127-08-2
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 2.5 kg
Anteckningar om renhetsgrad Meets ACS reagent chemical requirements
Molekylformel C2H3KO2
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
InChI-nyckel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(=O)[O-].[K+]
IUPAC-namn kalium;acetat
Molekylvikt (g/mol) 98.142
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
Formel vikt 98.14
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Polyflaska
Densitet 1L = 1.57kg