Läs mer
Kaliumacetat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10305910 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastfat
Plastkruka med pulver
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10305910 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10599190 500 g Plastkruka med pulver 500g
10686072 2.5 kg Plastfat 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10305910 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/3761/60
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 127-08-2
Molekylformel C2H3KO2
Molekylvikt (g/mol) 98.142
MDL-nummer 12458
InChI-nyckel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-namn kalium;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Smältpunkt 292°C
Färg Vitt
pH 7,0 till 8,0
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 98.14g/mol
Förpackning Pulverburk av plast