Läs mer
Kaliumacetat, (kristallin/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11460542 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460542 100 g 100g
11470542 500 g 500g
11480542 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460542 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219142580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 SEK
    420.64 SEK / 100g
    Save 21.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 127-08-2
Molekylformel C2H3KO2
Molekylvikt (g/mol) 98.142
InChI-nyckel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-namn kalium;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Acetate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Formel vikt 98.14
Kvalitet ACS-reagens