Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Acetate |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 98.14 |
| Procent renhet | 100.0% |
| Kvalitet | USP |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 1.57kg |