Läs mer
Potassium acetate hydrate, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Produktkod. 11382068
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382068 5 g 5g
11372068 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012975.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 254966-93-3 | C2H3KO2 | 98.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 254966-93-3
Molekylformel C2H3KO2
Molekylvikt (g/mol) 98.14
MDL-nummer MFCD00012458
InChI-nyckel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate hydrate, c2h3o2.k.h2o, potassium acetate hydrate, puratronic, potassium acetate hydrate, puratronic r metals basis
PubChem CID 23702041
LEDER [K+].CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium acetate hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
IUPAC-namn kaliumacetat
Formel vikt 98.15 (Anhydrous)
Procent renhet 99.997%
Kvalitet Puratronic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.