Läs mer
Kaliumacetat, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15652730
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15652730 1 kg 1kg
15672730 5 kg 5kg
15662730 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15652730 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 250591KG
 Begränsad artikel
I lager
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., E261, 99-101 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-08-2
Molekylformel C2H3KO2
Molekylvikt (g/mol) 98.142
MDL-nummer MFCD00012458
InChI-nyckel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-namn kalium;acetat
LEDER CC(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Acetate
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur. BP
Kvantitet 1 kg
Linjär formel CH3COOK
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595449
Formel vikt 98,14 g/mol
Procent renhet 99 till 101 %
Kvalitet puriss.
Densitet 1,57 g/cm3 vid 25 °C